missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pelitinib-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pelitinib-d6 |
| CAS | 1325223-34-4 |
| Molekylformel | C24H17D6ClFN5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino-d6)-2-butenamide, EKB 569-d6, WAY-EKB 569-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23ClFN5O2/c1-4-33-22-12-20-17(11-21(22)30-23(32)6-5-9-31(2)3)24(15(13-27)14-28-20)29-16-7-8-19(26)18(25)10-16/h5-8,10-12,14H,4,9H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,32)/b6-5+/i2D3,3D3 |
| LEDER | FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=C(C#N)C=NC3=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.96 |
| Formel vikt | 473.1901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?