Läs mer
Pelitinib, MedChemExpress
Produktkod. 16498038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498038 10 mg -
16493957 50 mg -
16473746 25 mg 25mg
16447816 100 mg -
16430508 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16498038 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY32718
MedChemExpress Pelitinib (EKB-569;WAY-EKB 569) is an irreversible inhibitor of EGFR with an IC50 of 38.5 nM; also slightly inhibits Src, MEK/ERK and ErbB2 with IC50s of 282, 800, and 1255 nM, respectively.
Pelitinib (EKB-569
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pelitinib
CAS 257933-82-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H23ClFN5O2
Kvantitet 10 mg
Synonym EKB-569 WAY-EKB 569
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=C(C2=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C(OCC)C=C2N=C1)NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F
Molekylvikt (g/mol) 467.92
Formel vikt 467.92
Procent renhet 96.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease