Läs mer
Pelitinib, TRC
Produktkod. 30427002
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30427002 10 mg
1 options
Produktkod. 30427002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21870010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 257933-82-7
Molekylformel C24 H23 Cl F N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 467.92
IUPAC-namn (E)-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)but-2-enamide
LEDER CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pelitinib
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23ClFN5O2/c1-4-33-22-12-20-17(11-21(22)30-23(32)6-5-9-31(2)3)24(15(13-27)14-28-20)29-16-7-8-19(26)18(25)10-16/h5-8,10-12,14H,4,9H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,32)/b6-5+
Formel vikt 467.1524