Läs mer
Memmert™ Entry Port
Produktkod. 15312732 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
IPP30
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15312732
Brand: Memmert™ IPP30F0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Material: Silikon; För användning med: IPP30
  • 23 mm klar diameter
  • För införande av anslutningar på sidan
  • Kan stängas med klaff
  • Placera vänster mitten/mitten eller mitten toppen
Specifikationer
För användning med (utrustning) IPP30
Material Silikon
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) Insida 23 mm