Läs mer
Memmert™ Peltier-kylda inkubatorer IPPeco med avancerad Peltier-teknik
Produktkod. p-7214264 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Visa:
HD TFT-färgskärm med enkel bildskärm
Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY
Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Visa Förpackningsstorlek
16863413 108 l HD TFT-färgskärm med enkel bildskärm -
17168444 108 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
17182834 256 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY -
17162834 256 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
17172834 384 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY -
17148974 384 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
17158974 749 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY Varje
17168974 749 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY Varje
17188964 1060 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY -
17198964 1060 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
17108974 1360 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY -
17118974 1360 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
17128974 2140 l Hi-def TFT-färg SingleDISPLAY -
17138974 2140 l Hi-def TFT-färg TwinDISPLAY -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 16863413 Supplier Memmert™ Supplier No. IPP110ECO
Add to basket
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Idealisk för odling över och under rumstemperatur, bestämning av koloniantal eller hållbarhetstest.
Effektiv, homogen och pålitlig - dessa tre ord beskriver den Memmert Peltier-kylda inkubatorn IPPeco
  • Modellstorlekar: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperaturjusteringsintervall: 0 till +70°C (storlek 110 till 1060), +15°C till +60°C (storlek 1400 och 2200)
  • 2 modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Konvektion: forcerad ventilation med Peltier-fläkt
  • Avancerad Peltier-teknik: maximal energieffektivitet jämfört med klimatkammare med kompressor
  • Valfri belysningsenhet (klumpvitt ljus, varmvitt ljus)
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner
  • Absolut homogen temperaturfördelning
  • Större användningsområde tack vare nedkylning till fryspunkten
  • Alltid bra klimat: köldmediefri, jämn gång, kompakt, lågt underhållsbehov
Den här Peltier-kylda inkubatorns prestanda är imponerande: uppvärmning, kylning och återhämtning efter att dörren öppnats sker finjusterat och ändå i toppfart. Dubbeldörrarna som standard förhindrar kontaminering och temperaturhöjningar, samtidigt som du har en optimal sikt över den känsliga lasten tack vare de stora innerglasdörrarna.
Det finns två modellvarianter, SingleDISPLAY och TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY är idealisk för standardapplikationer. Temperaturen, luftluckans läge och fläkthastigheten förblir på ett konstant värde under hela processen. Lämplig när det inte finns några krav på ramprogrammering eller slingor, om tillämpningen endast innebär att okänsliga material ska torkas och inte kräver flera övertemperaturskydd eller ett tekniskt komplext larmsystem. I sådana fall kommer funktionaliteten hos SingleDISPLAY-modellerna att vara idealiska för applikationen.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE
Kompressor No
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammarmaterial Stainless Steel (304/1.4301)
Belysning Optional Illumination Unit
Material Stainless Steel
Temperaturområde (metriskt) Ambient -20° to 70°C
Typ Refrigerated Incubator
Visa HD TFT-färgskärm med enkel bildskärm
Timer Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Mått (L x B x H) 555 x 745 x 864 mm
Fraktvikt (metrisk) 103 kg
Vikt (metrisk) 78 kg
Frekvens 50/60 Hz