Läs mer
Biochrom Peltier termocirkulator
Produktkod. 11693024 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11693024 100/115/220/230 V Varje
1 options
Produktkod. 11693024 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80710050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Peltier-termocirkulatorn är ett termostatsystem med Peltier-effekt som använder en intern tätningsvätskekrets som tillåter full kompatibilitet och anslutning till alla termostaterbara tillbehör.
  • Upp till 150 mL kan värmas och kylas med Peltier-element
  • Tillåter ett mycket brett temperaturområde, från omgivningstemperatur 20 °C, upp till 60 °C
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,1 °C
  • Kräver inga elektroniska eller fysiska modifieringar av cellhållarna
  • Termocirkulatorsystemet använder en intern tät vätskekrets som möjliggör full kompatibilitet och anslutning till alla termostaterbara tillbehör
  • Kompatibel med termostaterad 5-cellsväxlare (80-7100-09) och vattentermostaterad encellshållare (80-7100-03)
Specifikationer
Flödeshastighet 0 till 13 l/min.
Pumptyp Internt flöde
Temperaturområde 20 °C till 60 °C
Visa Digital
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Spänning 100/115/220/230 V