Läs mer
3M™ PELTOR™ 28 dB hörselkåpor
Produktkod. 15779907 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
H31P3A 300
H31P3B 300
H31P3BB 300
H31P3E 300
H31P3E 300-GB
H31P3E 300-GU
H31P3K 300-GU
H31P3K-300
H31P3K-300-GU
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15779907 H31P3E 300 Paket med 20
15709917 H31P3K 300-GU Paket med 20
15739947 H31P3A 300 Paket med 20
15749947 H31P3B 300 Paket med 20
15759947 H31P3BB 300 Paket med 20
15769947 H31P3K-300 Paket med 20
15779947 H31P3K-300-GU Paket med 20
15789907 H31P3E 300-GB Paket med 20
15799907 H31P3E 300-GU Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15779907 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000107754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9920.00 SEK
    5919.67 SEK / Paket med 20
    Save 4000.33 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor är ultralätta och smala hörselskydd som är idealiska för användning inom skogsbruk, sågverk och industri.
  • Tunt hörselskydd idealiskt för användning inom skogsbruk, sågverk och industri
  • Hörselkåpan har ett urtag i toppen som gör den bekvämare med skyddshjälmar
  • Breda, bekväma tätningsringar är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, vilket ger optimal tätning och idealisk komfort även under långa användningsperioder
  • Öronkåpans vridpunkter lutas för optimal komfort och effektivitet
  • Olika hjälmfästen för hjälmmontering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
För användning med (applikation) Skogsbruk, sågverk, industri
Modell H31P3E 300
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Produkttyp Hjälmmonterade hörselkåpor
Dielektrisk Nej