Läs mer
3M™ PELTOR™ Alert FM-radioheadset
Produktkod. 15779987 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Förstärkt skyddshjälm, radioheadset
Radioheadset
Modell:
Förstärkt skyddshjälm
Pannband
Vikt (metrisk):
400 g
430 g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Modell Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15779987 Radioheadset Pannband 400 g Varje
15739997 Förstärkt skyddshjälm, radioheadset Förstärkt skyddshjälm 430 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15779987 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3710.00 SEK
    1720.53 SEK / Paket med 1
    Save 1989.47 SEK
    53% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
3M™ PELTOR™ Alert FM-radioheadset med inbyggt FM radio och en nivåberoende funktion för att förbättra säkerheten och öka motivationen för bärare i bullriga förhållanden.
  • Skydda din hörsel och lyssna på radio – samtidigt
  • Utmärkt FM-radiomottagning
  • Nivåberoende funktion låter användaren höra omgivande buller och samtala med kollegor
  • 3,5 mm stereo ljudingång för anslutning till externa enheter
  • Drifttid ca. 70 timmar
  • Flexsystem innebär att du bara behöver byta ut kabeln om du uppdaterar eller byter radiotillverkare, inte den dyra delen, headsetet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Radioheadset
Modell Pannband
Bullernivå 30 dB
Vikt (metrisk) 400 g
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd