Läs mer
3M™ PELTOR™ Alert FM-radioheadset
Produktkod. p-7160313 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Förstärkt skyddshjälm, radioheadset
Radioheadset
Modell:
Förstärkt skyddshjälm
Pannband
Vikt (metrisk):
400 g
430 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15739997
Brand: 3M™ 7000108538
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ Alert FM-radioheadset med inbyggt FM radio och en nivåberoende funktion för att förbättra säkerheten och öka motivationen för bärare i bullriga förhållanden.
  • Skydda din hörsel och lyssna på radio – samtidigt
  • Utmärkt FM-radiomottagning
  • Nivåberoende funktion låter användaren höra omgivande buller och samtala med kollegor
  • 3,5 mm stereo ljudingång för anslutning till externa enheter
  • Drifttid ca. 70 timmar
  • Flexsystem innebär att du bara behöver byta ut kabeln om du uppdaterar eller byter radiotillverkare, inte den dyra delen, headsetet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förstärkt skyddshjälm, radioheadset
Modell Förstärkt skyddshjälm
Bullernivå 30 dB
Vikt (metrisk) 430 g
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd