Description
- Formad för att undvika störningar med gevärskolven och inte distrahera vid skjutning
- Mjuka breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
- Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
- Hopfällbart pannband för enkel och skyddande förvaring i ficka eller väska
- Dämpningsbetyg:
- Hög: 32
- Medium: 24
- Låg: 15
Specifications
Specifications
| Färg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd, EN 352-1: 2002 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 27 dB |
| Produkttyp | Hörselkåpor |
| Stil | Vikbar, över huvudet |
| Vikbar | Ja |