Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor
Produktkod. p-200003845 Handla allt 3M Produkter
Stil:
Hård hatt
Halslinning
Produktkod. 17863276
Brand: 3M™ 7000103990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PELTOR™ X2 hörselkåpor är våra innovativa hörselskydd med en modern slimmad kupadesign.
  • För högpresterande hörselskydd mot måttliga ljudnivåer, använd 3M™ PELTOR™ X2 hörselkåpor.
  • 3M PELTOR hörselkåpor X2 är färgkodade gula, vilket gör det enkelt att välja rätt skyddsnivå från X-serien.
  • Pannbandsmodellen har en elektriskt isolerad design med dubbla pannband som hjälper till att minska värmeuppbyggnaden ovanpå huvudet, och den rostfria ståltråden, belagd med plast, gör pannbandet till det mest robusta 3M har att erbjuda.
  • Den är både stark och bekväm då det platta breda pannbandet har en mjuk plastbeläggning som ger ett stabilt tryck ovanpå huvudet.
  • Noggrant formade reglage gör att hörselkåpor är lätta att justera när de sitter på huvudet.
  • Breda, mjuka öronkuddar av skum hjälper arbetarna att hålla sig bekväma, medan de smala kuddarna erbjuder förbättrad kompatibilitet med annan säkerhetsutrustning.
  • Den hjälmmonterade versionen erbjuder en produkt för varje användares jobb eller preferens och finns tillgänglig som P5 med samma dielektriska prestanda som pannbandsmodellen.
  • Alternativt, om applikationen inte kräver elektrisk isolering finns den hjälmmonterade P3-modellen och nackbandet tillgängliga.
  • Kuddarna och skuminläggen, tillgängliga som hygiensatser, är lätta att byta ut om de blir slitna eller skadade, vilket bidrar till att förlänga produktens livslängd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Hold (Håll)
Dielektrisk Nej
Stil Hård hatt
Montering Hård hatt
Vikbar Nej