Description
- Minskar ljudnivåer upp till 27 dB
- Bred platt pannband är elektriskt isolerad vilket gör hörselkåpor elektriskt resistenta eller ''dielektriska''
- Färgkodning gör det enkelt att identifiera skyddsnivån som bärs
- Smala koppar erbjuder förbättrad kompatibilitet med annan säkerhetsutrustning
- Breda mjuka öronkuddar hjälper arbetarna att hålla sig bekväma
- Design med dubbla pannband ger värmespridning och inre design i rostfritt stål ger konsekvent tryck och bekväm passform under en 8-timmarsperiod
- Designad för att optimera viktfördelning och balans för enastående komfort
- ABS-plastmuggar är styva, höghållfasta och slagtåliga
- Termoplastisk polyuretan (TPU) mjuk yttre koppbeläggning skyddar mot nötning och stötar
Compliance
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
Specifications
Specifications
| Färg | Svart, Grön |
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Kuddmaterial | Skumma |
| CSA Z94.2 | Klass A |
| Färg på kudden | Svart |
| Pannbandsmaterial | Tråd |
| För användning med (applikation) | Kompositfinish, slutfinish, slipning, maskinoperationer, färgberedning, målning, svetsning |
| Modell | X1A |
| Par per paket | 1 st. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 22 dB |
| Show More |