Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, gröna
Produktkod. 13489928 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Klass A
Klass B
Dielektrisk:
Ja
Nej
Stil:
Hård hatt
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell CSA Z94.2 Dielektrisk Stil Förpackningsstorlek
13489928 X1P3E Klass B Nej Hård hatt 1 par
13479918 X1A Klass A Ja Över huvudet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13489928 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00 SEK
    252.11 SEK / 1 par
    Save 611.89 SEK
    70% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor X1 är våra lätta hörselskydd med bekväma, mjuka öronkuddar.
  • Minskar ljudnivåer upp till 26 dB
  • Hjälmmonterad P3E-version med robusta metallarmar
  • Färgkodning gör det enkelt att identifiera skyddsnivån som bärs
  • Smala koppar erbjuder förbättrad kompatibilitet med annan säkerhetsutrustning
  • Breda mjuka öronkuddar hjälper arbetarna att hålla sig bekväma
  • ABS-plastmuggar är styva, höghållfasta och slagtåliga
  • Termoplastisk polyuretan (TPU) mjuk yttre koppbeläggning skyddar mot nötning och stötar
  • Modern elegant design och lågprofilmuggar bidrar till att främja användarens acceptans, slitage och följsamhet
Uppfyllande
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grön
ANSI S3.1974 Ja
Kuddmaterial Skumma
CSA Z94.2 Klass B
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) Passar ett brett utbud av industriella hårda hattar
För användning med (applikation) Kompositfinish, slutfinish, slipning, maskinoperationer, färgberedning, målning, svetsning
Modell X1P3E
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 21 dB
Produkttyp X1-serien
Dielektrisk Nej
Stil Hård hatt