Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, gröna
Produktkod. p-7214254 Handla allt 3M Produkter
Modell:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Klass A
Klass B
Dielektrisk:
Ja
Nej
Stil:
Hård hatt
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Produktkod. 13479918
Brand: 3M™ 7000103987
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor X1 är våra lätta hörselskydd med bekväma, mjuka öronkuddar.
  • Minskar ljudnivåer upp till 27 dB
  • Bred platt pannband är elektriskt isolerad vilket gör hörselkåpor elektriskt resistenta eller ''dielektriska''
  • Färgkodning gör det enkelt att identifiera skyddsnivån som bärs
  • Smala koppar erbjuder förbättrad kompatibilitet med annan säkerhetsutrustning
  • Breda mjuka öronkuddar hjälper arbetarna att hålla sig bekväma
  • Design med dubbla pannband ger värmespridning och inre design i rostfritt stål ger konsekvent tryck och bekväm passform under en 8-timmarsperiod
  • Designad för att optimera viktfördelning och balans för enastående komfort
  • ABS-plastmuggar är styva, höghållfasta och slagtåliga
  • Termoplastisk polyuretan (TPU) mjuk yttre koppbeläggning skyddar mot nötning och stötar
Uppfyllande
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Grön
ANSI S3.1974 Ja
Kuddmaterial Skumma
CSA Z94.2 Klass A
Färg på kudden Svart
Pannbandsmaterial Tråd
För användning med (applikation) Kompositfinish, slutfinish, slipning, maskinoperationer, färgberedning, målning, svetsning
Modell X1A
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 22 dB
Produkttyp X1-serien
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Material ABS/TPU, PU-skum och PVC
Stil Över huvudet