Beskrivning
- Ger pålitligt hörselskydd i miljöer med måttliga ljudnivåer.
- Färgkodad gul för enkel identifiering inom PELTOR™ X-serien.
- Elektriskt isolerad dubbel pannbandsdesign minskar värmeuppbyggnad och säkerställer komfort.
- Huvudbandet har slitstarkt rostfritt ståltråd belagt med plast för styrka och komfort.
- Platt, brett huvudband med mjuk plastbeläggning ger stabilt, balanserat tryck på huvudet.
- Dielektrisk konstruktion utan exponerad metall ger skydd i elektriskt känsliga miljöer.
- Smidiga justeringspunkter för enkel anpassning och ompositionering.
- Breda, mjuka skumdynor förbättrar användarkomforten vid längre användning.
- Slim-cup-designen förbättrar kompatibiliteten med annan skyddsutrustning, inklusive hjälmar och skyddsglasögon.
- Hjälmmonterade versioner finns som dielektrikum (P5) eller med metallarmar (P3) beroende på elektriska isoleringskrav.
- Utbytbara kuddar och skuminlägg (hygienkit) hjälper till att förlänga produktens livslängd och upprätthålla hygienen.
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | X2P3E |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 31 dB |
| Med sladd | Nej |
| Produkttyp | Hjälmmonterad öronmuff |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Metalldetekterbar | Ja |
| Färg på pannband | Orange |
| Dielektrisk | Nej |
| Stil | Ovanför huvudet |
| Vikbar | Ja |