Description
- Satsen innehåller nya tätningsringar och ljuddämparkuddar som kan bytas ut i några enkla steg
- Förlänger livslängden på hörselkåpor
- Säkerställer god funktion och hygien
- Undvik att bära obekväma hörselkåpor
- Förpackningen innehåller 2 x skuminsatser och 2 tätningsringar
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Hygienkit |
| För användning med (utrustning) | Worktunes Headset |
| Inkluderar | Skuminsatser och tätningsringar |