Läs mer
3M™ PELTOR™ Hygienkit
Produktkod. p-7160316 Handla allt 3M Produkter
För användning med (utrustning):
Bull's Eye III Hörselkåpor
Bull's Eye™ Hörselkåpor
Bull's Eye™ II Hörselkåpor
H6-serien hörselkåpor
Optime hörselkåpor med tryck för att lyssna
Optime™ III Hörselkåpor
Optimera™ Hörselkåpor
Optimera™ II Hörselkåpor
Worktunes Headset
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15739967
Brand: 3M™ 7000108176
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit innehåller nya tätningsringar och ljuddämparkuddar som kan bytas ut i några enkla steg.
  • Kit contains replacement sealing rings and muffler pads which can be replaced in a few easy steps
  • Extends the life of earmuffs
  • Ensures good function and hygiene
  • Avoid wearing uncomfortable earmuffs
  • Pack contains 2 x foam inserts and 2 sealing rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hygiene Kit
För användning med (utrustning) Bull's Eye™ Hörselkåpor
Inkluderar Foam Inserts and Sealing Rings