Läs mer
3M™ PELTOR™ Kids Ear Muffs
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Black, Pink
Green
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black, Pink |
| För användning med (applikation) | Designed For Younger Wearers, Including Children, To Protect Against Moderate Levels of Noise in Everyday Situation Such as Social and Leisure Activities. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 27 dB |
| Pluggform | Oval |
| Produkttyp | Kid Ear Muffs |
| Stil | Headband |