Beskrivning
- Hörselskydd med inbyggd analog tvåvägskommunikationsradio
- 8 kanaler i PMR 446 MHz-bandet
- 38 underkanaler
- Brusreducerande vattentät mikrofon ger röststyrd överföring (VOX) för handsfree-användning
- Röststyrt menysystem
- Automatisk avstängningsfunktion
- Rensa batteristatusindikering
- Kommunikationsradio i frekvensområdet PMR 446 MHz.
- Används för att hjälpa dig att kommunicera effektivt i miljöer med hög buller
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kommunikationsheadset |
| Modell | Pannband |
| Bullernivå | 32 dB |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?