Läs mer
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset
Produktkod. 15769997 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
Halslinning
Hjälmmonterad
Pannband
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15769997 Halslinning Varje
15749997 Pannband Varje
15759997 Hjälmmonterad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15769997 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12065.00 SEK
    7895.43 SEK / Paket med 1
    Save 4169.57 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset är hörselskydd med en inbyggd förprogrammerad tvåvägskommunikationsradio och en integrerad brusreducerande mikrofon. De är byggda för krävande miljöer för att hjälpa dig att kommunicera effektivt över farligt buller.
  • Hörselskydd med inbyggd analog tvåvägskommunikationsradio
  • 8 kanaler i PMR 446 MHz-bandet
  • 38 underkanaler
  • Brusreducerande vattentät mikrofon ger röststyrd överföring (VOX) för handsfree-användning
  • Röststyrt menysystem
  • Automatisk avstängningsfunktion
  • Rensa batteristatusindikering
  • Kommunikationsradio i frekvensområdet PMR 446 MHz.
  • Används för att hjälpa dig att kommunicera effektivt i miljöer med hög buller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kommunikationsheadset
Modell Halslinning
Bullernivå 32 dB
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd