Läs mer
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset
Produktkod. p-7160323 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
Halslinning
Hjälmmonterad
Pannband
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell unitSize
15749997 Pannband Varje
15759997 Hjälmmonterad Varje
15769997 Halslinning Varje
3 options
Produktkod. 15749997
Brand: 3M™ 7000108540
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset är hörselskydd med en inbyggd förprogrammerad tvåvägskommunikationsradio och en integrerad brusreducerande mikrofon. De är byggda för krävande miljöer för att hjälpa dig att kommunicera effektivt över farligt buller.
  • Hörselskydd med inbyggd analog tvåvägskommunikationsradio
  • 8 kanaler i PMR 446 MHz-bandet
  • 38 underkanaler
  • Brusreducerande vattentät mikrofon ger röststyrd överföring (VOX) för handsfree-användning
  • Röststyrt menysystem
  • Automatisk avstängningsfunktion
  • Rensa batteristatusindikering
  • Kommunikationsradio i frekvensområdet PMR 446 MHz.
  • Används för att hjälpa dig att kommunicera effektivt i miljöer med hög buller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kommunikationsheadset
Modell Pannband
Bullernivå 32 dB
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd