Läs mer
3M™ PELTOR™ MultiVisor™ Ansiktsskyddssystem V4D
Handla allt 3M Produkter
:
Linsfärg: Klar
Description
- Klart acetat visir
- Temperaturområde: -40 °C till +100 °C
- Ansiktsskydd är designade för att passa 3M Hårda hattar
- Visiret uppfyller kravet på lågenergiskyddsskydd
- Optisk klass 2 visir, låg energipåverkan, F
Specifications
Specifications
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Ansiktsskydd |