Läs mer
3M™ PELTOR™ Optime™ I hörselkåpor
Produktkod. 10709535 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
H510A-401-GU
Stil:
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Stil Förpackningsstorlek
10709535 H510A-401-GU Över huvudet Varje
1 options
Produktkod. 10709535 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 SEK
    201.34 SEK / Paket med 1
    Save 119.66 SEK
    37% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PELTOR™ Optime™ I hörselkåpor är mycket lätta och ger hög bärkomfort. Idealisk för skydd mot buller som uppstår från ett brett spektrum av applikationer på arbetsplatsen och fritidsaktiviteter. Erbjud mångsidigt skydd för både korta och långa uppgifter.
  • Låg profildesign som minimerar påträngande
  • Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
  • Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
  • Mjuka, breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
För användning med (applikation) Tillhandahålla skydd mot buller som uppstår från ett brett spektrum av tillämpningar på arbetsplatsen och fritidsaktiviteter
Modell H510A-401-GU
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Pluggform Oval
Produkttyp I hörselkåpor
Stil Över huvudet