Läs mer
3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor
Handla allt 3M Produkter
Modell:
H510A-470-GB
H510B-403-GU
H510F-404-GU
H510F-459-GB
H510P3A-405- GU
H510P3A-405-GU
H510P3AF-405-GU
H510P3B-405-GU
H510P3E-405-GU
H510P3E-469-GB
H510P3EA-405-GU
H510P3G-405-GU
H510P3H-405-GU
H510P3K-405-GU
Stil:
Hård hatt
Halslinning
Hard Hat
Over-the-head
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Låg profildesign som minimerar påträngande
- Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
- Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
- Mjuka, breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Hi-Viz |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd, EN 352-3: 2002 |
| Modell | H510A-470-GB |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 27 dB |
| Produkttyp | Hörselkåpor |
| Stil | Över huvudet |