Beskrivning
- Låg profildesign som minimerar påträngande
- Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
- Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
- Mjuka, breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd, EN 352-3: 2002 |
| Modell | H510B-403-GU |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Produkttyp | Hörselkåpor |
| Stil | Halslinning |