Läs mer
3M™ PELTOR™ Optime™ II Hörselkåpor
Produktkod. 15749697 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
H520A-472-GB
H520F-409-GQ
H520F-460-GB
H520P3A-410-GQ
H520P3AF-410-GQ
H520P3B-410-GQ
H520P3E-410-GQ-01
H520P3E-467-GB
H520P3EA-410-GQ
H520P3F-410-GQ
H520P3G-410-GQ
H520P3H-410-GQ
H520P3H-467-GB
H520P3K-410-GQ
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 6
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15749697 H520P3E-467-GB Paket med 10
15710028 H520P3G-410-GQ Paket med 20
15719697 H520A-472-GB Paket med 10
15719917 H520P3A-410-GQ Paket med 20
15729697 H520F-409-GQ Paket med 10
15729917 H520P3B-410-GQ Paket med 20
15739697 H520F-460-GB Paket med 10
15739857 H520P3H-467-GB Paket med 10
15739917 H520P3E-410-GQ-01 Paket med 20
15749917 H520P3EA-410-GQ Paket med 20
15759917 H520P3F-410-GQ Paket med 20
15769917 H520P3H-410-GQ Paket med 20
15779917 H520P3K-410-GQ Paket med 20
15799727 H520P3AF-410-GQ Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15749697 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000038210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5260.00 SEK
    3158.57 SEK / Paket med 10
    Save 2101.43 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Idealisk för miljöer med kraftigt industriellt buller eller entreprenadmaskiner, som flygplatser och jordbruksarbete. 3M™ PELTOR™ Optime™ II Hörselkåpor har utvecklats för krävande bullerfarliga miljöer.
  • Idealiskt hörselskydd mot buller från miljöer med betydande industribuller eller anläggningsmaskiner, som flygplatser och jordbruksarbete
  • Mjuka breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
  • Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
  • Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Hi-Viz
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 352-3: 2002
Modell H520P3E-467-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Produkttyp Hörselkåpor
Dielektrisk Nej