Läs mer
3M™ PELTOR™ Optime™ III Hörselkåpor
Produktkod. p-8006604 Handla allt 3M Produkter
Färg:
Grön, Svart
Svart, Röd
Stil:
Halslinning
Hjälmmonterad
Pannband
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10185044
Brand: 3M™ 7000039622
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvecklad för användning i miljöer med extremt buller, särskilt de som domineras av högfrekventa ljud. 3M™ PELTOR™ Optime™ III hörselkåpor är baserade på teknologi med dubbelkoppsdesign för att minimera resonanseffekten, vilket resulterar i utmärkt högfrekvent dämpning.
  • Modern, snygg koppdesign
  • Bra taluppfattbarhet
  • Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
  • Lättbytta kuddar och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
  • Unik lågprofils pannbandsdesign hjälper till att upprätthålla konstant tryck
  • Mjuka, breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
  • En storlek passar de flesta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Röd
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Storlek En storlek passar de flesta
För användning med (applikation) Används i extremt bullriga miljöer som flygplatser, marina maskinrum, kraftverk och tryckerier
Pluggform Oval
Produkttyp Hörselkåpor Optimum III
Stil Pannband