Läs mer
3M™ PELTOR™ Optime™ III Hörselkåpor
Produktkod. 15759697 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
H540A-461-GB
H540B-474-GB
H540P3AF-413-SV
H540P3B-413-SV
H540P3E-413-SV
H540P3G-413-SV
H540P3H-413-SV
H540P3K-413-SV
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15759697 H540A-461-GB Paket med 10
15739017 H540P3E-413-SV Paket med 20
15709737 H540P3AF-413-SV Paket med 6
15709927 H540B-474-GB Paket med 20
15789917 H540P3H-413-SV Paket med 20
15789947 H540P3B-413-SV Paket med 20
15799917 H540P3K-413-SV Paket med 20
15799947 H540P3G-413-SV Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15759697 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000038211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5980.00 SEK
    3549.58 SEK / Paket med 10
    Save 2430.42 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
3M™ PELTOR™ Optime™ III hörselkåpor är ett högpresterande hörselskydd, utvecklat för användning i extremt bullriga miljöer som flygplatser, marina maskinrum, kraftverk och tryckerier.
  • Idealiskt hörselskydd mot buller från extremt bullriga miljöer som flygplatser, marina maskinrum, kraftverk och tryckerier
  • Dubbla höljen teknologi hjälper till att minimera resonanseffekten
  • Stort utrymme inuti koppen hjälper till att minska fukt och värmeuppbyggnad
  • Mjuka breda kuddar hjälper till att minska trycket runt öronen och förbättrar komforten och bärbarheten
  • Lättbytta dynor och inlägg hjälper till att hålla dem hygieniskt rena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Hi-Viz
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 352-3: 2002
Modell H540A-461-GB
Noise Reduction Rating (NRR) 35 dB
Produkttyp Hörselkåpor
Dielektrisk Nej
Stil Pannband