Läs mer
3M™ PELTOR™ Strömförsörjning
Produktkod. 15729997 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Lite-Com Pro II IS-batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15729997 Lite-Com Pro II IS-batteri Varje
1 options
Produktkod. 15729997 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 SEK
    363.08 SEK / Paket med 1
    Save 114.92 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
3M™ PELTOR™ Strömförsörjning är lämplig att använda med 3M™ PELTOR™ ACK053 uppladdningsbart batteripaket.
  • Nätuttag kontakt med USB hamn
  • Strömadapter 230 V DC till USB 5 V
  • Kompatibel USB Laddningskabel 3M™ PELTOR™ AL2AI eller PELTOR™ FR09 krävs
  • Levereras med EU/UK-kontaktadaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Strömförsörjning
För användning med (utrustning) Lite-Com Pro II IS-batteri
Inkluderar USB Laddningsport