Läs mer
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
Produktkod. 15638175 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
PELTOR™ ProTac III Headset
PELTOR™ ProTac III Slim Headset
Stil:
Hård hatt
Pannband
Noise Reduction Rating (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Stil Noise Reduction Rating (NRR) Förpackningsstorlek
15638175 PELTOR™ ProTac III Headset Pannband 26 dB Varje
15648175 PELTOR™ ProTac III Headset Hård hatt 23 dB Varje
15628175 PELTOR™ ProTac III Slim Headset Pannband 19 dB, 21 dB Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15638175 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100088424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 SEK
    1237.02 SEK / Paket med 1
    Save 1087.98 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Headset med nivåberoende funktion för omgivande lyssning hjälper dig att fokusera på ditt arbete och kommunicera med kollegor i bullriga miljöer, utan att ta bort hörselskyddet. Stereoåterkoppling gör att man bättre kan bestämma riktningen för larm, varningsrop, backande fordon och så vidare.
  • Hörselskydd hjälper till att skydda mot skadligt ljud, samtidigt som det låter omgivande ljud höras
  • Inbyggd nivåberoende funktion gör att bäraren kan höra omgivningsljud, såsom konversationer, maskinljud och varningssignaler
  • 3,5 mm stereojack för att ansluta till din mobiltelefon eller tvåvägsradio för att höra samtalet direkt i örat
  • Automatisk avstängning stänger av headsetet efter 4 timmar utan användning, för att spara energi och en varning för låg batterinivå informerar dig när du ska byta batterier
  • Röststyrt menysystem så du behöver inte ta av headsetet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Hörselskyddsstil Hörselkåpor
För användning med (applikation) Lantbruk
Modell PELTOR™ ProTac III Headset
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Produkttyp Skyddande hörselkommunikationsheadset
Stil Pannband