Beskrivning
- Inbyggd nivåberoende funktion gör att bäraren kan höra omgivande ljud, såsom konversationer, maskinljud och varningssignaler
- 3,5 mm stereoingång för endast lyssning (begränsad till 82dB) för anslutning till externa enheter (t.ex. mobiltelefon, radio, tvåvägsradio och iPod )
- Röststyrt menysystem undviker behovet av att ta bort headsetet för inställningsändringar
- Automatisk avstängning stänger av headsetet efter 4 timmar utan användning, för att spara energi
- Varning för låg batterinivå
- För att minska korrosion orsakad av svett finns elektronik i den yttre delen av koppen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Hörselkåpa med headset-pannband |