Läs mer
3M™ PELTOR™ Uppladdningsbart NimH batteripaket ACK03
Produktkod. 15790078 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3M PELTOR Alert, LiteCom, WS, Tactical XP, FM Radio och Radio XP-headset.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15790078 3M PELTOR Alert, LiteCom, WS, Tactical XP, FM Radio och Radio XP-headset. Varje
1 options
Produktkod. 15790078 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100064601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 SEK
    339.15 SEK / Paket med 1
    Save 177.85 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
3M™ PELTOR™ Uppladdningsbart NimH batteripaket ACK03 designat för användning med 3M™ PELTOR™ Varna, LiteCom , WS™ , Taktisk XP, FM Radio och Radio XP headset.
  • Uppladdningsbart NiMH-batteripaket, 1700 mAh
  • För användning med 3M™ PELTOR™ Varna, LiteCom , WS™ , Taktisk XP, FM Radio och Radio XP-headset
  • PELTOR™ FR03 laddare levereras separat
  • 1700 mha
  • Laddningstid 5-6 timmar
  • NiMh batteri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Batteripaket
För användning med (utrustning) 3M PELTOR Alert, LiteCom, WS, Tactical XP, FM Radio och Radio XP-headset.