Läs mer
3M™ PELTOR™ Uppladdningsbart NimH batteripaket ACK053
Produktkod. 15730088 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5-adapter, WS-headset LiteCom
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15730088 3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5-adapter, WS-headset LiteCom Varje
1 options
Produktkod. 15730088 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100075338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    751.22 SEK / Paket med 1
    Save 353.78 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
3M™ PELTOR™ Uppladdningsbart NimH batteripaket ACK053 designat för användning med 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom headset.
  • Uppladdningsbart NiMH-batteripaket, 2500 mAh
  • För användning med 3M™ PELTOR™ 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headset
  • PELTOR™ FR05 laddare levereras separat
  • 1900mAH
  • Laddningstid 5-6 timmar
  • NiMh batteri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Batteripaket
För användning med (utrustning) 3M PELTOR WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5-adapter, WS-headset LiteCom