Läs mer
3M™ PELTOR™ Ersättningsupphängningar G2C
Produktkod. 15770018 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Svart
Produktkod.
15770018 Färg: Svart
1 options
Produktkod. 15770018 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100002034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 SEK
    2100.53 SEK / Paket med 20
    Save 534.47 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
3M™ PELTOR™ Ersättningsupphängningar G2C är en ersättningsupphängning med pinlock med svettband i plast för alla 3M™ Hårda hattar.
  • Ersättande pinlock-upphängningsvagga med svettband i plast
  • Pinlock-justeringssystem ger enkel och säker storleksjustering för huvudstorlekar från 54 till 62 cm
  • Snäpps enkelt på plats, för att ge all komfort och enkel justerbarhet av originalsystemet
  • 3M™ tillhandahåller pålitliga huvud- och ansiktsskyddsprodukter som uppfyller reglerade prestanda- och säkerhetskrav
  • Lämplig för användning med alla 3M™ Hårda hattar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Storlek 54 till 62 cm