Läs mer
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset
Produktkod. 15710038 Handla allt 3M Produkter
Modell:
MT53H7A4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5
Inkluderar:
Halslinning
Hjälmmonterad
Pannband
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15710038
Brand: 3M™ 7100010979
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset takes wireless communication one step further by adding a Bluetooth™ link to the communication radio.
  • Stay protected while taking calls wirelessly or listening to the radio in noisy environments
  • Level dependent function lets the user hear surrounding noise and converse with colleagues
  • Wireless Bluetooth™ connection to your mobile phone allows you to manage phone calls directly in the headset
  • Wireless Bluetooth™ range up to 10 m (Class 2)
  • Telephone calls can be managed simultaneously with a call on the communication radio
  • Communication on 8 channels in the PMR 446 MHz band
  • 38 sub channels allow users to communicate individually using the same channel
  • Integrated noise cancelling microphone
  • Automatically switches off after two hours of non-use to save batteries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Headset
Inkluderar Halslinning
Modell MT53H7B4410WS5
Bullernivå 31 dB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato