Läs mer
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset
Produktkod. 17731669 Handla allt 3M Produkter
Change view
Batterityp:
litiumjon
Produktkod. Batterityp
17731669 litiumjon
1 options
Produktkod. 17731669 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100098897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20810.00 SEK
    18837.06 SEK / Paket med 1
    Save 1972.94 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
LiteCom Pro III Headset är högpresterande hörselskydd med inbyggd analog och digital programmerbar tvåvägskommunikationsradio, nivåberoende funktionalitet för omgivningslyssning, och Bluetooth™ flerpunktsanslutning.
  • Hörselskydd med inbyggd, programmerbar analog och digital tvåvägsradio
  • Push-to-lyssna snabb aktivering av nivåberoende funktion
  • Programmera upp till 70 unika radiokanaler
  • Nivåberoende teknik hjälper till att förbättra situationsmedvetenhet och kommunikation
  • Uppladdningsbart litiumjonbatteri
  • Externt anslutningsjack
  • Frekvens: 403/470 MHz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå, Svart
Färg på kudden Svart
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Disponibel Återanvändbar
Färg på pannband Svart
Stil Pannband
Batterityp litiumjon