Läs mer
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåberoende Bluetooth™ Headset
Produktkod. 17838139 Handla allt 3M Produkter
Change view
Stil:
Hjälm fäst
Pannband
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil
17838139 Hjälm fäst
17848139 Pannband
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17838139 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100195960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9985.00 SEK
    7070.44 SEK / Paket med 1
    Save 2914.56 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI är en serie nivåberoende Bluetooth-headset för effektivt hörselskydd utan att kompromissa med kommunikationen.
  • Hjälper till att ge hörselskydd och trådlös kommunikation
  • Nivåberoende för omgivningslyssning
  • Bluetooth-anslutning för sömlös anslutning
  • Bluetooth MultiPoint för samtidig anslutning av upp till två enheter
  • IP68-klassad brusreducerande bommikrofon för enkel kommunikation mellan användare; Hög synlighet gul för ökad säkerhet
  • PLT (push-to-lyssna) funktion för enkel aktivering av nivåberoende funktion; Finns som pannband eller hjälmfäste
  • SNR 33 dB (SNR 31 dB med hjälm monterad)
  • SNR 34 dB (används i kombination med HY80 gelringar, 32 dB om hjälm monterad
  • Använder AA-batterier eller uppladdningsbart NiMH-paket
  • 45 timmars batteritid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Noise Reduction Rating (NRR) 31 till 33 dB
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Gult
Dielektrisk Nej
Stil Hjälm fäst
Vikbar Nej