Description
- Oöverträffad dämpning utan behov av dubbelt skydd
- Erbjuds i stilar över huvudet eller med hjälm
- Design med dubbla pannband hjälper till att minska värmeuppbyggnaden med bra passform och balans
- Kombination av ny teknologi ger mer utrymme inuti öronkåpan för en bekvämare passform
- Öronkåpans vridpunkter lutas för optimal komfort och effektivitet
- Dielektrisk (endast modellerna X5A och X5P5E)
- Kompatibilitet med hårda hattar (modellerna X5P3E och X5P5E)
Compliance
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
Specifications
Specifications
| Färg | Svart |
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Kuddmaterial | Skumma |
| CSA Z94.2 | Klass AL |
| Färg på kudden | Svart |
| Pannbandsmaterial | Tråd |
| För användning med (applikation) | Kompositbearbetning, slipning, maskindrift, pappersbruk, stenbrytning, transport, svetsning |
| Modell | X5A |
| Par per paket | 1 st. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 31 dB |
| Show More |