Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, gula
Produktkod. 13489918 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
X2A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Dielektrisk Stil Förpackningsstorlek
13489918 X2A Ja Över huvudet Varje
1 options
Produktkod. 13489918 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    317.44 SEK / Paket med 1
    Save 232.56 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor är våra innovativa hörselskydd med en modern slimmad kupadesign.
  • Minskar ljudnivåer
  • Färgkodning gör det enkelt att identifiera skyddsnivån som bärs
  • Smala koppar erbjuder förbättrad kompatibilitet med annan säkerhetsutrustning
  • Breda mjuka öronkuddar hjälper arbetarna att hålla sig bekväma
  • Designad för att optimera viktfördelning och balans för enastående komfort
  • ABS-plastmuggar är styva, höghållfasta och slagtåliga
  • Termoplastisk polyuretan (TPU) mjuk yttre koppbeläggning skyddar mot nötning och stötar
Uppfyllande
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Gul
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klass A
Färg på kudden Svart
För användning med (applikation) Montering, städning, rivning, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell X2A
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Produkttyp X2-serien
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet