Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor i X3-serien
Produktkod. 13409928 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
X3A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Dielektrisk Stil Förpackningsstorlek
13409928 X3A Ja Över huvudet Varje
1 options
Produktkod. 13409928 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
PELTOR™ Hörselkåpor i X3-serien i både över-huvudet och hjälmmonterade stilar har hög dämpning, idealiska för måttliga till höga ljudnivåer.
  • Lämplig för måttlig till hög bullerexponering
  • Design med dubbla pannband hjälper till att minska värmeuppbyggnaden med bra passform och balans
  • Öronkåpor säkerställer en skräddarsydd passform och komfort för enskilda användare
  • Bekväm förvaring
  • Kompatibilitet med hårda hattar (modellerna X3P3E och X3P5E)
  • Dielektrisk (exkluderar modell X3P3E)
Compliance
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Svart, Röd
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klass AL
Färg på kudden Svart
För användning med (applikation) Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell X3A
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Produkttyp X3 Series
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.