Läs mer
3M™ PELTOR™ Hörselkåpor i X4-serien
Produktkod. 13499918 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
X4A
CSA Z94.2:
Klass AL
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Över huvudet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell CSA Z94.2 Dielektrisk Stil Förpackningsstorlek
13499918 X4A Klass AL Ja Över huvudet Varje
1 options
Produktkod. 13499918 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 SEK
    419.37 SEK / Paket med 1
    Save 355.63 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PELTOR™ X4-seriens hörselkåpor kombinerar hög dämpning med en elegant, låg profil och lätt design. Finns i över-huvudet eller hård hatt-fäste stilar.
  • Lätt och liten koppprofil med hög dämpning
  • Hög skyddsnivå utan all bulk
  • Innovativa skum och egenutvecklad hög densitet ger långsam återhämtning
  • Ljusa gulgröna kupor hjälper arbetsgivare att kontrollera att hörselskydd används
  • Finns i elektriskt isolerade modeller (undantag är modell X4P3E)
  • Kompatibilitet med hjälm (undantag är modell X4A)
Uppfyllande
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Chartreuse
ANSI S3.1974 Ja
Kuddmaterial Skumma
CSA Z94.2 Klass AL
Färg på kudden Svart
Pannbandsmaterial Tråd
För användning med (applikation) Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell X4A
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Produkttyp X4-serien
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Ja
Stil Över huvudet
Single Number Rating (SNR) Europe 33 dB