Läs mer
Pemetrexad syrametylester, TRC
Produktkod. 30320989
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30320989 100 mg
1 options
Produktkod. 30320989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA604950100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate
CAS 155405-80-4
Molekylformel C16 H16 N4 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, methyl ester (9CI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, benzoic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C16H16N4O3/c1-23-15(22)10-5-2-9(3-6-10)4-7-11-8-18-13-12(11)14(21)20-16(17)19-13/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3,(H4,17,18,19,20,21)
LEDER COC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1
IUPAC-namn Metyl 4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]benzoat
Molekylvikt (g/mol) 312.32
Formel vikt 312.122