missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pemetrexed acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 137281-39-1 |
| Molekylformel | C15 H14 N4 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid, 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4-[2-(2-Amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20) |
| LEDER | NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.3 |
| Formel vikt | 298.1066 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?