Läs mer
Pemetrexed-d5 Disodium Salt, TRC
Produktkod. 30426670
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426670 10 mg
30420611 1 mg
30422996 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP21950210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H14D5N5Na2O6
Molekylvikt (g/mol) 476.41
Synonym N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid-d5 Sodium Salt, N-[4-[(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid-d5 Disodium, Alimta-d5, LY 231514-d5, LY 231514-d5 Disodium, Pemetrexed-d5 Sodium, Rolazar-d5, Tifolar-d5
LEDER O=C1N=C(N)NC2=C1C(CCC3=CC=C(C(N[C@]([2H])(C(O[Na])=O)C([2H])([2H])C([2H])(C(O[Na])=O)[2H])=O)C=C3)=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pemetrexed-d5 Disodium Salt
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21N5O6.2Na/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;/q;2*+1/p-2/t13-;;/m0../s1/i7D2,8D2,13D;;