missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pemetrexed Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pemetrexed Diethyl Ester |
| CAS | 146943-43-3 |
| Molekylformel | C24H29N5O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Diethyl 2-(4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl)benzamido)pentanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O6/c1-3-34-18(30)12-11-17(23(33)35-4-2)27-21(31)15-8-5-14(6-9-15)7-10-16-13-26-20-19(16)22(32)29-24(25)28-20/h5-6,8-9,13,17H,3-4,7,10-12H2,1-2H3,(H,27,31)(H4,25,26,28,29,32)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.52 |
| Formel vikt | 483.2118 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?