missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pemetrexad dinatriumheptahydrat, TRC

Produktkod. 30419305
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419305 5 mg
30415835 10 mg
30411350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2195505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 357166-29-1
Molekylformel C20H19N5O6.2Na.7H2O
Molekylvikt (g/mol) 597.48
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, sodium salt, hydrate (1:2:7), L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, disodium salt, heptahydrate (9CI), Pemetrexed disodium heptahydrate, Disodium (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate heptahydrate
IUPAC-namn disodium; (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]benzoyl]amino]pentanedioat; Heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Pemetrexed disodium heptahydrate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
Formel vikt 597.187
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.