Läs mer
Pemetrexed dinatriumsalt 2,5 hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15365058 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15365058 1 g 1g
15375058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15365058 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456180010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357166-30-4
Molekylformel C20H19N5Na2O6 . 5/2 H2O
Molekylvikt (g/mol) 516.43
MDL-nummer MFCD13194950
InChI-nyckel NYDXNILOWQXUOF-CETBVFFHNA-L
Synonym pemetrexed disodium hemipenta hydrate
PubChem CID 131673885
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-l,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]bensoyl]amino]pentandisyra; molekylärt väte; natrium; pentahydrat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(C(CCC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)=CN2)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 516.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.