Läs mer
Pemirolast potassium, MedChemExpress
Produktkod. 16494387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494387 50 mg -
16488356 100 mg -
16478518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0538A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Pemirolast potassium (TWT-8152) is a histamine H1 antagonist and mast cell stabilizer that acts as an antiallergic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pemirolast potassium
Fysisk form Solid
CAS 100299-08-9
Färg Yellowish Green
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H7KN6O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TWT-8152 BMY 26517
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (187.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Molekylvikt (g/mol) 266.3
Formel vikt 266.3
Procent renhet 99.93%