Läs mer
Pempidine, MedChemExpress
Produktkod. 16448746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448746 100 mg
1 options
Produktkod. 16448746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1382
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Pempidine is a ganglion-blocking drug, introduced as an oral treatment for hypertension.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pempidine
CAS 79-55-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H21N
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 2.1 mg/mL (13.52 mM)
LEDER CC1(C)CCCC(C)(C)N1C
Molekylvikt (g/mol) 155.28
Formel vikt 155.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation