missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pempidine Tartrate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pempidine Tartrate |
| CAS | 546-48-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pempidine Tartrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H21 N . C4 H6 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, tartrate (1:1) (7CI,8CI), Piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, tartrate (6CI), 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine monotartrate, M and B 4486, Pempidil, Pempidine bitartrate, Pempidine tartrate, Pempiten, Perolysen, Sinapleg, Synapleg, Tenormal, Tensinol, Tensoral |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N.C4H6O6/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-8H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1C(C)(C)CCCC1(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?